Learn More
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde, TRC
Product Code. 30425196
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30425196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30425196 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT064725100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
CAS 33985-71-6
Molecular Formula C13 H15 N O
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H15NO/c15-9-10-7-11-3-1-5-14-6-2-4-12(8-10)13(11)14/h7-9H,1-6H2
SMILES O=Cc1cc2CCCN3CCCc(c1)c23
Molecular Weight (g/mol) 201.264
Formula Weight 201.115
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.