Learn More
2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Product Code. 30343810
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30343810 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30343810 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB40121850MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 101273-81-8
Molecular Formula C16H13NO2
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
IUPAC Name 2-(2-methylphenyl)-4H-isoquinoline-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 251.27
Formula Weight 251.0946
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.