Learn More
2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionic Acid, TRC
Product Code. 30379063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30379063 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30379063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD474770250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionic Acid
CAS 887354-80-5
Molecular Formula C11H14O2S
Quantity 250 mg
Synonym 4-Mercapto-alpha,alpha-dimethyl-benzenepropanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2S/c1-11(2,10(12)13)7-8-3-5-9(14)6-4-8/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CC(C)(Cc1ccc(S)cc1)C(=O)O
IUPAC Name 2,2-dimethyl-3-(4-sulfanylphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.29
Formula Weight 210.0715
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.