Få mere at vide
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine, 97%
Artikelnummer. 15575976 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15575976 1 g 1g
15585976 5 g 5g
15595976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15575976 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 341-58-2 | C14H10F6N2 | 320.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 341-58-2
Molecular Formula C14H10F6N2
Molecular Weight (g/mol) 320.24
MDL Number MFCD00190155
InChI Key NVKGJHAQGWCWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bis trifluoromethyl benzidine, 2,2'-bis trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-amino-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 2,2'-bis-trifluoromethyl-biphenyl-4,4'-diamine, tfmb, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-biphenyldiamine, 4,4'-diamino-2,2'-bis trifluoromethyl biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 2,2'-bis trifluoromethyl, 4-4-azanyl-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 629349
IUPAC Name 4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Melting Point 183.0°C to 184.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 320.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faresætning
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.