Learn More
2,2,6-Trimethylcyclohexanone, TRC
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 2408-37-9 |
| Molecular Formula | C9H16O |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 1,1,3-Trimethyl-2-cyclohexanone, 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-one, 2,6,6-Trimethylcyclohexanone, NSC 401659 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H16O/c1-7-5-4-6-9(2,3)8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CCCC(C)(C)C1=O |
| IUPAC Name | 2,2,6-trimethylcyclohexan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.22 |
| Formula Weight | 140.1201 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur