Learn More
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Amber Glass Bottle; 1g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10333-68-3 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Molecular Formula | C11H9NO2 |
| MDL Number | MFCD00051645 |
| Quantity | 1g |
| Synonym | 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid |
| InChI Key | GNWTWXOZRSBCOZ-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering