Learn More
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate, 98%
Artikelnummer. 11374076
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11374076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19208.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111969-64-3
Molecular Formula C12H22O4
Molecular Weight (g/mol) 230.304
MDL Number MFCD00792503
InChI Key BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Synonym 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
IUPAC Name [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Spezifikation
Melting Point 76°C to 80°C
Density 1.182
Boiling Point 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Quantity 25 g
UN Number UN3077
Beilstein 5637371
Sensitivity Air Sensitive
Optical Rotation −75° (c=1 in Methanol)
Formula Weight 230.31 (212.29 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt