Learn More
Bromoethane-d5, TRC
Product Code. 30331286
Click to view available options
Quantity:
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30331286
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCB6841971G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Bromoethane-D5
CAS 3675-63-6
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C2 2H5 Br
Quantity 1 g
Synonym Ethane-1,1,1,2,2-d5, 2-bromo- (ACI), 2-Bromoethane-1,1,1,2,2-d5 (ACI), Ethane-d5, bromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1-Bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane, Bromoethane-d5, Ethyl bromide-d5, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuterioethyl bromide, Pentadeuteroethyl bromide, Perdeuterioethyl bromide, Bromoethane-D5
InChI Formula InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
IUPAC Name 1-bromo-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane
Molecular Weight (g/mol) 114
Formula Weight 112.9888
Percent Purity >95
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis