Learn More
4-Nitrotoluene-d7, CDN
Product Code. 30320639
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
1 g
Unit Size:
0.50g
1g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30320639
Brand: CDN CDND76901G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 4-Nitrotoluene-d7
CAS 84344-19-4
Molecular Formula C7 2H7 N O2
Quantity 1 g
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4, 3-(methyl-d3)-6-nitro-, 3-(Methyl-d3)-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Nitrotoluene-d7, p-Nitrotoluene-d7, 4-Nitrotoluene D7
InChI Formula InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1[N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 1,2,4,5-tetradeuterio-3-nitro-6-(trideuteriomethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 144.18
Formula Weight 144.0916 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt