Learn More
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Click to view available options
Pore Size:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
1 mm
100 μm
125 μm
1.6 mm
2 mm
200 μm
2.24 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 50 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1 |
| Material | Stainless Steel |
| Height (Metric) | 50mm |
| Diameter (Metric) Outer | 150 mm |
| Mesh Material | Stainless Steel |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion