Learn More
Megro™ 12-Ply Blue Bed Underlays, 40 x 60 cm
Descrizione
- All around closed
- Full extensive/skin-friendly/tear-proof fleece cover on the topside
- Anti-skidding and waterproof foil underpart
- Folded and ready to use
- Provided 200 to a pack
Specifica
Specifica
| Product Type | Underpad |
| Color | Blue |
| Backsheet Material | Foil |
| Topsheet Material | Fleece |
| Dimensions (L x W) | 40 x 60 cm |
| Format | Folded |
| For Use With (Application) | Keeping bedding dry |
| Ply | 12-ply |
| Quantity | 200/Pk. |
| Weight (Metric) | 65 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?