Learn More
12-O-Methyl Clarithromycin (>90%), TRC
Code produit 30136911
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30136911 25 mg 25mg
30009004 1 mg 1mg
30003570 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29463025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128940-83-0
Molecular Formula C39 H71 N O13
Molecular Weight (g/mol) 761.98
Synonym 6,12-Di-O-methylerythromycin, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 12-O-Methylclarithromycin, 6,12-Di-O-methylerythromycin A, Clarithromycin Imp. F (EP)
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12-hydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7,13-dimethoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)OC)OC
Spécification
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,48-15)32(43)22(4)29(41)20(2)18-38(9,47-14)34(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(45)51-27)52-28-19-37(8,46-13)33(44)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-44H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1
Formula Weight 761.4925
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 12-O-methyl Clarithromycin
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.