Få mere at vide
12-Bromo-1-dodecanol, TRC
Artikelnummer. 30336128
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30336128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6842225G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 12-Bromo-1-dodecanol
CAS 3344-77-2
Molecular Formula C12H25BrO
Quantity 5 g
Synonym 1-Bromo-12-dodecanol
InChI Formula InChI=1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2
SMILES OCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 12-bromododecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 265.23
Formula Weight 264.1089
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.