Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Pink, Center hole, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Color:
Blue, White, Pink
Red, White, Pink
Red-Orange, Transparent, Pink
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Thickness (Metric):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 1000
Descrizione
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Color | Red-Orange, Transparent, Pink |
| Diameter (Metric) Outer | 11 mm |
| Material | Polyethylene |
| For Use With (Application) | HPLC |
| Quantity | 100 |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Type | Snap Ring Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto