Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Product Code. 15552320 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
Includes:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 15552320
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Closure Color Clear Lacquered
Material (Liner) Natural Rubber/Butyl/TEF
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 11.6 mm
Material Glass
Volume (Metric) 2 mL
Includes 11 09 0476 + 11 03 0300
No. per Pack 100
Closure Material Aluminum
Closure Type Crimp Cap
Height (Metric) 32 mm
Marking Spot Yes
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato