Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Red, Center hole, Assembled septum
Product Code. 10108214 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Beige, Red-Orange, Red
Red, Red-Orange, Transparent
Red, White
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Thickness (Metric):
1 mm
1.3 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 10108214
Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Red
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (Liner) Silicone/PTFE
Color Red, White
Diameter (Metric) Outer 11 mm
Material Aluminum
For Use With (Application) GC, HPLC
Quantity 100
Thickness (Metric) 1.3 mm
Type Crimp Cap
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.