Learn More
11-Desethyl Irinotecan, TRC
Product Code. 30360326
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30360326 10 mg 10mg
30351456 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30360326 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28915510MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103816-16-6
Molecular Formula C31 H34 N4 O6
Molecular Weight (g/mol) 558.62
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, (4S)-4-ethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 4-ethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, (S)-, (4S)-4-Ethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline, [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylic acid deriv., 10-[4-(1-Piperidino)-1-piperidinocarbonyloxy]camptothecin, (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl 1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate, 11-Desethyl irinotecan
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)ccc5nc34)C2=O
Spécification
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C31H34N4O6/c1-2-31(39)24-16-26-27-20(17-35(26)28(36)23(24)18-40-29(31)37)14-19-15-22(6-7-25(19)32-27)41-30(38)34-12-8-21(9-13-34)33-10-4-3-5-11-33/h6-7,14-16,21,39H,2-5,8-13,17-18H2,1H3/t31-/m0/s1
Formula Weight 558.2478
Chemical Name or Material 11-Desethyl Irinotecan
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.