Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Produktkod. 12453648
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Color:
Black
Light Blue
Red
White
Septum:
None
PTFE/PE Foam Liner
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone, Soft
PTFE/Silicone/PTFE
Color (Seal):
Black
Blue/White
Ivory/Red
No Seal
Red/White
Red/White/Red
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 1000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12453648
Brand: Thermo Scientific™ C401035BLK
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
10mm Wide Opening Screw Caps and Septa feature a 10-425 thread finish and are available in an assortment of styles to match your application needs.
Thermo Scientific™ National™ 10mm Wide Opening Screw Caps and Septa feature a 10-425 thread finish and are compatible with a variety of autosamplers. They are available in an assortment of styles to match your HPLC, GC or IC application needs.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color (Seal) Red/White
Description Black; Septa: Shimadzu Red PTFE/White Silicone
Color Black
Material PTFE, Silicone, Polypropylene
Pre-slit No
Volume (Metric) 2 mL
Septum PTFE/Silicone, Soft
Product Line National
Quantity 100
Thickness (Metric) 1.3 mm
Type Open Top Screw Cap
Closure Size 10 mm
For Use With (Equipment) 10-425 Screw Thread Vials
Visa mer Visa mindre
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.