Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Marca:  Medchem Express HY-19999A_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Código de producto. 18620303
  • POA / 1mL
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.