Learn More
Apigenin 7-Glucoside, TRC
Product Code. 30330963
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 30330963
Brand: Toronto Research Chemicals TRCA72653010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Cosmosiin
CAS 578-74-5
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C21 H20 O10
Quantity 10 mg
Synonym 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-Benzopyran-4-one, Apigenin, 7-β-D-glucopyranoside (6CI), Cosmosiin (7CI,8CI), 4',5,7-Trihydroxyflavone 7-β-D-glucoside, 7-O-β-D-Glucopyranosylapigenin, 7-O-β-D-Glucosylapigenin, Apigenin 7-O-glucoside, Apigenin 7-O-β-D-glucopyranoside, Apigenin 7-O-β-D-glucoside, Apigenin 7-O-β-glucopyranoside, Apigenin 7-glucoside, Apigenin 7-β-D-glucoside, Apigetrin, Cosmetin, Cosmociin, Cosmoside, Cosmosiine, Cosmosioside, NSC 407303, Apigenin-7-glucoside (USP)
InChI Formula InChI=1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 432.38
Formula Weight 432.1056
Percent Purity >95
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt