Learn More
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Product Code. 12914205
Click to view available options
Pore Size:
32 μm
53 μm
1 mm
1.1 mm
125 μm
2 mm
250 μm
2.8 mm
355 μm
425 μm
4.75 mm
600 μm
9.5 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12914205
Brand: Endecotts™ 100SIW2.80
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use these test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Frame Test Sieves can be supplied with aperture sizes ranging from 125 mm down to 20 microns in full and half height versions.
  • Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450 mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
  • Precision frame (ensures consistent nestability)
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifications
Quantity 1Each
Pore Size 2.8 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
Material Stainless Steel
For Use With (Application) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Diameter (Metric) Outer 100 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.