Learn More
Tocris Bioscience™ 10-Cl-BBQ
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
5mg
Description
10-Cl-BBQ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, discovered as a screening hit (IC50 = 2.6 nM). Directly binds CD4+ T cells to induce AhR-dependent Tregs. Suppresses IL-17 production and prevents insulitis in NOD mice. In vivo half llife ∽ 2 hours, orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 10-Chloro-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinolin-7-one |
| CAS | 23982-76-5 |
| Quantity | 5 mg |
| Molecular Formula | C18H9ClN2O |
| Formula Weight | 304.73 |
| Purity | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu