Learn More
Heinz Herenz 10.5 mL Test Tubes Polypropylene
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Non-graduated
Description
- Test tubes
- PP
- 16 x 100 mm
- Cylindrical
- 10 mL
- With rim
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Cylindrical |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Closure Type | Not Included |
| Product Type | Test Tube |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu