Learn More
1-Octanol, 99%, anhydrous, AcroSeal™
Código de producto. 11984601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
1 L
Packaging:
AcroSeal™ Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
100mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11984601
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 434580010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 111-87-5
Molecular Formula C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
MDL Number MFCD00002988
InChI Key KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC Name octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -16.0°C
Color Colorless to Yellow
Density 0.8240g/mL
Boiling Point 195.0°C
Flash Point 81°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging AcroSeal™ Glass Bottle
Linear Formula CH3(CH2)7OH
Refractive Index 1.4280 to 1.4310
Quantity 1 L
Residue after Evaporation 0.004 % max.
Merck Index 15,684
Specific Gravity 0.824
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosity 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight 130.23
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-Octanol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado