Learn More
1-Octanol, ≥99%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15675090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 L
2 L
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging Förpackningsstorlek
15675090 2 L Glass bottle 2 L
15665090 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15675090 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3605622L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
ACS Spectrophotometric Grade,≥99%
  • ACS grade quality reagents and solvents tested according to the specific use for spectrophotometric applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Molecular Formula C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
MDL Number MFCD00002988
InChI Key KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC Name octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Specifikationer
Melting Point -15°C
Density 0.827g/mL at 25°C
Boiling Point 194°C
Flash Point 80°C (176°F)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)7OH
Refractive Index 1.429
Quantity 2 L
Beilstein 1697461
Vapor Density 4.5 (vs air)
Formula Weight 130.23g/mol
Percent Purity ≥99%
Grade ACS
Chemical Name or Material 1-Octanol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.