Learn More
1-Nitropropane, 98%
Product Code. 11404160
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
Unit Size:
100g
250g
500g
Product Code. 11404160
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11975.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-03-2 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
The solvent of 1-Nitropropane is mainly used coatings, inks and separation processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The solvent of 1-Nitropropane is mainly used coatings, inks and separation processes.
Solubility
Soluble in water. (1.4 g/L)
Notes
Store in cool place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-03-2
Molecular Formula C3H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 89.094
MDL Number MFCD00007407
InChI Key JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
IUPAC Name 1-nitropropane
SMILES CCC[N+](=O)[O-]
Specifications
Melting Point -108°C
Density 0.998
Boiling Point 131°C to 132°C
Flash Point 34°C (93°F)
Odor Unpleasant
Linear Formula CH3CH2CH2NO2
Refractive Index 1.402
Quantity 500 g
UN Number UN2608
Beilstein 506236
Merck Index 14,6627
Solubility Information Soluble in water. (1.4g/L)
Formula Weight 89.09
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Nitropropane
Show More Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.