Specifications
| CAS | 90-15-3 |
| Melting Point | 95°C |
| Color | Beige |
| Boiling Point | 278°C |
| Packaging | Glass Jar |
| Molecular Formula | C10H8O |
| MDL Number | 3930 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern |
| InChI Key | KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Naphthol
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H315-Causes skin irritation.
- H318-Causes serious eye damage.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?