Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10661293
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10661293 250 mg 250mg
10009321 1 g 1g
10255514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10661293 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC23504CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-67-1
Molecular Formula C8H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 161.164
InChI Key IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795417
IUPAC Name 1-methylbenzotriazole-5-carbaldehyde
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Tekniske data
Assay Percent Range 97%
Quantity 250 mg
Formula Weight 161.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.