Specifications
Specifica
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | -140.0°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.6780g/mL |
| Boiling Point | 62.0°C to 65.0°C |
| Flash Point | −26°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Packaging | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Hexene, 99%, AcroSeal
- Danger
- Aspiration toxicity Category 1
- Flammable liquid Category 2
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P243-Take precautionary measures against static discharge.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P331-Do NOT induce vomiting.
- P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.