Learn More
1-Butanol, HPLC Grade, 99%
Product Code. 11368197
Click to view available options
Quantity:
1 L
4 x 1 L
Unit Size:
1 L
4 L
Product Code. 11368197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022925.M1
Request Bulk or Custom Format
Filtered through 0.2μm filters | CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
MDL Number MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name butan-1-ol
SMILES CCCCO
Specifica
Melting Point °C to 90 to°C to 89°C
Density 0.810
Boiling Point 117°C to 118°C
Quantity 4 x 1 L
Flash Point 35°C (95°F)
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.399
Assay Percent Range 99%
Beilstein 969148
Solubility Information Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight 74.12
Grade HPLC
Chemical Name or Material 1-Butanol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato