Learn More
1-Bromoperfluorohexane, 98%
Code produit 15458999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15458999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15458999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14125.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 335-56-8 | C6BrF13 | 398.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 335-56-8
Density 1.88
Boiling Point 100°C to 101°C
Flash Point None
Molecular Formula C6BrF13
Linear Formula CF3(CF2)5Br
Refractive Index 1.2995
MDL Number MFCD00042349
Quantity 5 g
Beilstein 1714896
Synonym 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
InChI Key JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC Name 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane
Molecular Weight (g/mol) 398.949
PubChem CID 92755
Formula Weight 398.96
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Bromoperfluorohexane
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.