Learn More
1-Bromo-3-chloropropane, TRC
Produktkode 18050650
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
Förpackningsstorlek
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
18050650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 18050650 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB68245010G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-70-6
Molecular Formula C3 H6 Br Cl
Molecular Weight (g/mol) 157.44
Synonym 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane
IUPAC Name 1-bromo-3-chloropropane
SMILES ClCCCBr
Tekniske data
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Formula Weight 155.9341
Chemical Name or Material 1-Bromo-3-chloropropane
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.