Learn More
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-d3, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
1 g
Unit Size:
0.5g
1g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-D3 |
| CAS | 1219803-83-4 |
| Molecular Formula | C6 D3 Br Cl2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,3,5-d3, 2-bromo-4,6-dichloro- (ACI), 2-Bromo-4,6-dichlorobenzene-1,3,5-d3 (ACI), 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-d3, 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene-D3 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC Name | 1-bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.9165 |
| Formula Weight | 226.8983 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur