Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkode 10563002
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
100 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10563002 1 g Amber Glass Bottle 1g
10011474 100 g Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10563002 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC07501DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 10314-98-4
Molecular Formula C14H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 263.293
MDL Number MFCD01568759
InChI Key URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
PubChem CID 736489
IUPAC Name 1-phenylmethoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 263.29
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.