Learn More
1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 97%
Product Code. 10428630 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 10428630
Brand: Thermo Scientific Acros 105900250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1454-53-1 | C15H20ClNO3 | 297.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1454-53-1
Molecular Formula C15H20ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 297.78
MDL Number MFCD00012800
InChI Key YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
IUPAC Name ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Specifications
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 160.0°C to 170.0°C
Color Cream to Pink
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Beilstein 22, II, 216
Formula Weight 297.77
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis