Learn More
1-Benzhydrylpiperazine, 97%
Product Code. 11382467
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11382467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11530.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 841-77-0
Molecular Formula C17H20N2
Molecular Weight (g/mol) 252.361
MDL Number MFCD00038379
InChI Key NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
IUPAC Name 1-benzhydrylpiperazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Melting Point 91°C to 92°C
Quantity 25 g
Beilstein 222773
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 252.36
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Benzhydrylpiperazine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato