Learn More
1,6-Hexanediol Diacrylate (stabilized with 100 ppm MEHQ) (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O4/c1-3-11(13)15-9-7-5-6-8-10-16-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2 |
| Formula Weight | 226.1205 |
| Chemical Name or Material | 1,6-Hexanediol Diacrylate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?