Learn More
1,5-Dibromopentane, TRC
Produktkode 30388081
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity
30388081 25 g
30385045 100 g
30387958 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30388081 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD42559025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-24-0
Molecular Formula C5 H10 Br2
Molecular Weight (g/mol) 229.9409
Synonym Pentane, 1,5-dibromo-, 1,5-Dibromopentane, 1,5-Pentanedibromide, NSC 5373, Pentamethylene bromide, Pentamethylene dibromide
IUPAC Name 1,5-dibromopentane
SMILES BrCCCCCBr
Tekniske data
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formula Weight 227.9149
Chemical Name or Material 1,5-Dibromopentane
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.