Learn More
1,5-Dibromopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Formula Weight | 227.9149 |
| Chemical Name or Material | 1,5-Dibromopentane |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?