Learn More
1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene, 98+%
Product Code. 11418697
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11418697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19858.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2674-34-2
Molecular Formula C8H8Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 295.958
MDL Number MFCD00025694
InChI Key CHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy-benzene, 2,5-dibromohydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy, pubchem16840, acmc-209gsv, maybridge1_005131, ksc496i0h, 2,5-dibromo-4-methoxyanisole, 1,4-dibromo-3,6-dimethoxybenzene
PubChem CID 231240
IUPAC Name 1,4-dibromo-2,5-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1Br)OC)Br
Specifica
Melting Point 144°C to 148°C
Quantity 10 g
Beilstein 1953103
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 295.96
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato