Specifications
Specifica
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 58.0°C to 79.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Boiling Point | 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 126.2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
- Danger
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.