Learn More
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid, 99%
Product Code. 11409410
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11409410
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50274.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72934-37-3
Molecular Formula C10H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 196.63
MDL Number MFCD00001289
InChI Key YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
PubChem CID 98606
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Melting Point 152°C to 155°C
Quantity 5 g
Formula Weight 196.64
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato