Learn More
1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2HCl, CDN
Product Code. 30320189
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
0.05g
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
30320189 0.1 g 0.1g
30312460 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30320189 missing translation for 'mfr' CDN missing translation for 'supplierNo' CDND54010.1G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 Dihydrochloride
CAS 88972-24-1
Molecular Formula C4H10D4Cl2N2
Quantity 0.1 g
Synonym 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2 HCl, 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-d4 dihydrochloride, Putrescine-d4 dihydrochloride
InChI Formula InChI=1 S/C4H12N2.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-6H2;1 H/i1D2,2D2;
SMILES C(C(CN)([2 H])[2 H])(CN)([2 H])[2 H].Cl
IUPAC Name butane-2,2,3,3-d4-1,4-diamine hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 165.09
Formula Weight 164.08 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.