Learn More
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304142
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10304142 1 g Amber Glass Bottle 1g
10009231 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10304142 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18608DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 58419-69-5
Molecular Formula C9H8BrN3
Molecular Weight (g/mol) 238.088
MDL Number MFCD04113600
InChI Key NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 2776489
IUPAC Name 1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1,2,4-triazole
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 319
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.