Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene, 98+%
Artikelnummer. 11497377
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11497377 25 g 25g
11487377 5 g 5g
11407387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11497377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15078.14
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1435-51-4
Molecular Formula C6H3Br2F
Molecular Weight (g/mol) 253.896
MDL Number MFCD00061119
InChI Key ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
IUPAC Name 1,3-dibromo-5-fluorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Tekniske data
Density 2.018
Boiling Point 204°C to 206°C
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.577
Quantity 25 g
Beilstein 2353462
Formula Weight 253.91
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.