Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)azepane, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15449938
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15449938 250 mg 250mg
15429938 1 g 1g
15439938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15449938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63305.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 250371-80-3
Molecular Formula C12H15FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 238.262
InChI Key LJVYPBVHNCEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-nitrophenyl azepane
PubChem CID 2872204
IUPAC Name 1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)azepane
SMILES C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Quantity 250 mg
UN Number UN3259
Formula Weight 238.25
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)azepane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.