Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Product Code. 15617820 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
Packaging:
Glass bottle
Stainless steel can
Unit Size:
1 L
100mL
2.5 L
20 L
Product Code. 15617820
Brand: Honeywell Research Chemicals D56802100ML
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-50-1
Molecular Formula C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 146.998
MDL Number MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Melting Point -17°C
Color Colorless to Yellow
Density 1.306g/mL at 25°C
Boiling Point 180°C (1013 hPa)
Explosion Limit 0.092
Flash Point 66°C (150.8°F)
Ignition Point 1198°F
Odor Aromatic
Packaging Glass bottle
Quantity 100 mL
UN Number UN1591
Beilstein 606078
Vapor Density 5.1 (vs air)
Formula Weight 147g/mol
Vapor Pressure 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Percent Purity 0.99
Chemical Name or Material 1,2-Dichlorobenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt