Learn More
(1,2-Dibromoethyl)benzene, 97%
Produktkod. 11491567
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11491567
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24990.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-52-7
Molecular Formula C8H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 263.96
MDL Number MFCD00000138
InChI Key SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
PubChem CID 7145
IUPAC Name 1,2-dibromoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Specifikationer
Melting Point 70°C to 74°C
Boiling Point 139°C to 140°C (15 mmHg)
Quantity 25 g
UN Number UN3261
Formula Weight 263.96
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (1,2-Dibromoethyl)benzene
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.