Learn More
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester, TRC
Artikelnummer. 30138183
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30138183 100 mg 100mg
30137980 2.5 mg 2.5mg
30012580 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB190030100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63468-09-7
Molecular Formula C25 H38 O6
Molecular Weight (g/mol) 434.57
IUPAC Name 3,4-bis(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O
Spezifikation
InChI Formula InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Formula Weight 434.2668
Quantity 100 mg
Chemical Name or Material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester