Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11478657
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11478657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19798.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one is used to prepare 3-methoxymethyl-3H-benzo[d][1,2,3]triazin-4-one by reacting with dimethoxymethane. Further, it undergoes thermal condensation with alfa-amino acids to give 3H-1,4-benzodiazepin-(1H,4H)-2,5-diones. In addition to this, it is employed as a reagent to synthesize 1,2,3-bBenzotriazin-4-one-arylpiperazine derivatives.
Solubility
Soluble in most organic solvents.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acid and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-16-4
Molecular Formula C7H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 147.137
MDL Number MFCD00052387
InChI Key DMSSTTLDFWKBSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 1,2,3-benzotriazin-4 1h-one, benzazimidone, benzazimide, 1,2,3-benzotriazin-4-ol, 4-ketobenzotriazine, benzoketotriazine, usaf ma-2, 3h-1,2,3-benzotriazin-4-one, 4-ketobenz-1,2,3-triazine
PubChem CID 7006
IUPAC Name 1H-1,2,3-benzotriazin-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=NN2
Specifications
Melting Point 222°C to 224°C
Quantity 5 g
Beilstein 124996
Solubility Information Soluble in most organic solvents.
Formula Weight 147.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt