Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsSpecifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -35°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.973g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 207°C |
| Flash Point | 71°C (159.8°F) |
| Infrared Spectrum | Conforms to structure |
| Packaging | Glass Bottle |
| Refractive Index | n20/D 1.541 |
| Quantity | 100 mL |
| UN Number | UN3082 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?